CBL1300
Anti-VCAM-1 Antibody, clone M/K
clone M/K - 2, Chemicon®, from rat
Szinonimák:
CD106
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
M/K - 2, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... L1CAM(3897) , VCAM1(7412)
Egyediség
Alkalmazás
Cell adhesion assays
Inhibition of lymphopoieisis in Whitlock-Witte long-term marrow cultures
Immunoprecipitation of the VCAM-1 integrin complex
Detection of VCAM-1 cells by immunofluorescence and immunohistochemical staining: acetone or fresh frozen sections work best; although zinc formalin or PLP fixations are reported to work but they have not be verified by Chemicon.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
EOMA and BMS2 endothelial cell lysates
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2