Fontos dokumentumok
SAB4200537
Anti-Claudin-5 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-AWAL, Anti-BEC1, Anti-CLDN5, Anti-CPETRL1, Anti-TMVCF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~23 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human heart
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of OVCAR-3 cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CLDN5(7122)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás