ABT155
Anti-Dynamin related protein 1 (Drp1) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Dynamin-1-like protein, Dynamin family member proline-rich carboxyl-terminal domain less, Dymple, Dynamin-related protein 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), ox (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Dnm1L(74006)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Organelle & Cell Markers
Apoptosis - Additional
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Dynamin related protein 1 (Drp1) on 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Cél megnevezése
5 isoforms are produced by alternative splicing: Isoform 1: 80 kDa, Isoform 2: 82 kDa, Isoform 3: 78 kDa, Isoform 4: 69 kDa, and Isoform 5: 24 kDa
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1