ABS1849
Anti-phospho-Rsk1 (Thr359/Ser363) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Ribosomal protein S6 kinase alpha-1, Thr359/Ser363 phosphorylated, 90 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, Thr359/Ser363 phosphorylated, MAP kinase-activated protein kinase 1a, Thr359/Ser363 phosphorylated, MAPK-activated protein kinase 1a, Thr359/Ser363 p
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr359/pSer363 )
Géninformáció
human ... RPS6KA1(6195)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1000 dilution from a representative lot detected Rsk1 Thr359/Ser363 phosphorylation in human cervical cancer tissue, normal kidney, liver, and small intestine tissue sections.
Peptide Inhibition Assay: Preincubation with the immunogen peptide, but not the corresponding non-phosphorylated control peptide, prevented the polyclonal antibody from detecting the target Rsk1 phosphorylation band.
Signaling
Kinases & Phosphatases
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected enhanced Rsk1 Thr359/Ser363 phosphorylation in 10 µg of lysate from EGF-treated A431 cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1