ABS1628
Anti-CTGF Antibody, C-Term
from goat, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Connective tissue growth factor, CCN family member 2, Hypertrophic chondrocyte-specific protein 24, IBP-8, IGF-binding protein 8, IGFBP-8, Insulin-like growth factor-binding protein 8
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
technika/technikák
neutralization: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CTGF(1490)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Neutralizing Analysis: A representative lot inhibited CTGF-stimulated DNA synthesis, but not CTGF-stimulated collagen synthesis, in rat kidney (NRK) fibroblasts (Grotendorst, G.R., and Duncan, M.R. (2005). FASEB J. 19(7):729-738).
Note: It is recommended that gel electrophoresis be performed under non-reducing condition to effectively separate CTGF N- and C-terminal fragments, as well as differentially glycosylated N-terminal fragments.
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected 1 ng of the C-terminal (181-349), but not N-terminal (1-180), fragment derived from baculovirus expressed human CTGF by chymotrypsin cleavage.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1