Fontos dokumentumok
SAB1300910
Sigma-Aldrich
Anti-CTGF (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CTGF, Anti-Connective tissue growth factor
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CTGF(1490)
Általános leírás
Connective tissue growth factor (CTGF), a member of the CCN family of secreted matricellular proteins, regulates fibrosis, angiogenesis, cell proliferation, apoptosis, tumor growth, and metastasis.
Immunogen
CTGF (NP_001892, 139-170)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of human CTGF.
Fizikai forma
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg