ABN1737
Anti-BHLHE40/DEC1 Antibody
serum, from rabbit
Szinonimák:
Class E basic helix-loop-helix protein 40, bHLHe40, Class B basic helix-loop-helix protein 2, bHLHb2, Differentially expressed in chondrocytes protein 1, DEC1, Enhancer-of-split and hairy-related protein 2, SHARP-2, Stimulated by retinoic acid gene 13 pr
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BHLHE40(8553) , DEC1(50514) , STRA13(201254)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected BHLHE40/DEC1 in 10 µg of K562 nuclear extract.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1