ABF202
Anti-IRF7 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Interferon regulatory factor 7, IRF7
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IRF7(3665)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected IRF7 in mouse spleen cells.
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected IRF7 in HEK293 whole cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HEK293 whole cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2