ZRB2535
Anti-IL-10 Antibody, clone 1O10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Interleukin-10;Cytokine synthesis inhibitory factor;CSIF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1O10, recombinant monoclonal
leírás
1O10 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 20.52 kDa
observed mol wt ~15 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
Unknown
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL10(3586)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting with recombinant Human IL-10.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected full-length, mature, recombinant Human IL-10 (without the signal peptide).
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant Human IL-10 with a KD of 1.0 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:100 dilution from a representative lot detected IL-10 in human tonsil tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution o from a representative lot detected IL-10 in Jurkat cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected IL-10 in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) treated with phorbol 12-myristate 13-acetate( PMA; 500 ng/mL), Ionomycin (500 ng/mL) and Brefeldin A (100 ng/mL) for 4- 6 hours.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)