ABE991
Anti-NeuroD1 Antibody
serum, from rabbit
Szinonimák:
Neurogenic differentiation factor 1, NeuroD1, Beta-cell E-box transcriptional activator 2, Beta2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, mouse
technika/technikák
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Neurod1(18012)
rat ... Neurod1(29458)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated NeuroD1 in AtT-20 cell lysate (Langlais, D., et al. (2011). Molecular Endocrinology. 25:348-359).
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected NeuroD1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1