MABS2005
Anti-2A peptide Antibody, clone 3H4
clone 3H4, from mouse
Szinonimák:
Anti-2A Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3H4, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Secondary & Control Antibodies
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected 2A peptide in HeLa cells expressing SpCas9-P2A or plain HeLa cells, HEK293 cells expressing SpCas9-T2A or plain HEK293 cells (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected 2A peptide in HeLa cells transiently transfected with SaCas9-T2A-GFP (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 ug/mL of this antibody detected 2A peptide in 10 µg of NIH3T3 expressing SpCas9-T2A-Puro cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1