ABE1318
Anti-SMARCD2 (BAF60B)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily D member 2, 60 kDa BRG-1/Brm-associated factor subunit B, BRG1-associated factor 60B, BAF60B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SMARCD2(6603)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected SMARCD2 (BAF60B) in HeLa, A431, HUVEC and NIH/3T3 cell lines.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SMARCD2 (BAF60B) in human cerebral cortex, human testis, and human ovarian cancer tissue sections.
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SMARCD2 (BAF60B) in 10 µg of Jurkat cell nuclear extract.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1