AB763P
Anti-Collagen Type V Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-EDSC, Anti-FMDMF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
radioimmunoassay: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL5A1(1289)
Általános leírás
Egyediség
Human collagen type I, II, & III: <0.5%
Human collagen type IV: 20%
Human fibronectin, albumin, immunoglobulins: <0.5%.
Alkalmazás
Radio Immunoassay
ELISA
Optimal working dilution must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1