Fontos dokumentumok
SAB5702324
Sigma-Aldrich
Anti-GRM5 Antibody, clone 4I1G3, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
GPRC1E, MGLUR5, PPP1R86, mGlu5
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
klón:
4I1G3, monoclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
rat, mouse
technika/technikák:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
4I1G3, monoclonal
Forma
liquid
molekulatömeg
150 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse
koncentráció
0.60 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
PKEIQLPTTMTTFAEIQPLPAIEVTGGAQPAAGAQAAGDAARESPAAGPEAAAAKPDLEELVALTPPSPFRDSVDSGSTTPNSPVSESALCIPSSPKYDTL
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRM5(2915)
Általános leírás
This gene encodes a member of the G-protein coupled receptor 3 protein family. The encoded protein is a metabatropic glutamate receptor, whose signaling activates a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. This protein may be involved in the regulation of neural network activity and synaptic plasticity. Glutamatergic neurotransmission is involved in most aspects of normal brain function and can be perturbed in many neuropathologic conditions. A pseudogene of this gene has been defined on chromosome 11. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2014]
Immunogén
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1100-1200 of human GRM5 (P41594).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Alkalmazás
WB
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)