AB5042
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Szinonimák:
ChAT
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody, serum, Chemicon®
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
guinea pig, rat, avian
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
chicken ... Chat(395314)
rat ... Chat(290567)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western blot
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1