AB3316P
Anti-Monocarboxylate Transporter 4 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
MCT4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC16A3(9123)
Egyediség
Note: According to new nomenclature, the old MCT3 has now been reclassified as MCT4. Consult Halestrap and Price (1999) Biochem. J. 343:281-299.
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry: Not tested. Recommended antibody testing dilution: 5-10 μg/mL on paraformaldehyde fixed tissue.
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide (Catalog number AG219) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2