Fontos dokumentumok
BR4630130
BRAND® Dispensette® S Organic, Analog-adjustable bottle-top dispenser
volume range 0.5-5 mL, without recirculation valve
Szinonimák:
bottle top dispensers
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
Jellemzők
incremental 0.1 mL
DE-M marking
without recirculation valve
gyártó/kereskedő neve
BRAND 4630130
térfogat tartomány
0.5-5 mL
szerelvény
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Általános leírás
Dispensette S Organic is ideal for dispensing of organic solvents and acids
Tulajdonságok és előnyök
  • Extremely easy filling and dispensing
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Egyéb megjegyzések
Analog-adjustable - Rapid and safe volume setting with new internal scalloped track. Simple calibration adjustment with a supplied tool.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Related Content
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.