AB2290A4
Anti-MAP2, Alexa Fluor™ 488 Conjugate Antibody
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Szinonimák:
Microtubule-associated protein 2, MAP-2, MAP2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 488
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Map2(25595)
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected MAP2 in rat E18 cortex cells.
Cél megnevezése
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2