AB2231
Anti-Dopamine Transporter; 100 µg Antibody
from rabbit
Szinonimák:
DA transporter, dopamine transporter, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, dopamine),member 3, variable number tandem repeat (VNTR)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, rat
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Slc6A3(13162)
rat ... Slc6A3(24898)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Minőség
Cél megnevezése
Reduced form at approx 50 kDa and Non-reduced form at approx. 80 kDa
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1