AB1576
Anti-Cysteine String Protein Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
CSP, DnaJ Homologue Subfamily C member 5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DNAJC5(80331)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
POSITIVE CONTROL: brain samples
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1