AB1555
Anti-NMDAR2A Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-EPND, Anti-GluN2A, Anti-LKS, Anti-NMDAR2A, Anti-NR2A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
fish, human, rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
alkalmasság
not suitable for immunohistochemistry
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRIN2A(2903)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
* See suggested protocol
Immunoprecipitation using solubilized hippocampal slices. 3μL will (under appropriate conditions) quantitatively immunoprecipitate all NMDAR2A in 200μg rat brain.
Not suggested for use in immunohistochemistry.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
NMDAR2A is present in high concentrations in the hippocampus
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1