AB15415
Anti-GABARAP Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
Gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein, GABA(A) receptor-associated protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GABARAP(11337)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunocytochemistry: 1:100-1:1,000
Immunohistochemistry: 1:100-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.