ABS811
Anti-FABP7 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Fatty acid-binding protein, brain, Brain lipid-binding protein, BLBP, Brain-type fatty acid-binding protein, B-FABP, Fatty acid-binding protein 7, Mammary-derived growth inhibitor related, FABP7
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FABP7(2173)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Developmental Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis (WB): 1 μg/mL of this antibody detected FABP7 in human breast tissue lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2