Fontos dokumentumok
96100500
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 11 x 500
About This Item
UNSPSC kód:
23151816
eCl@ss:
32011301
termékcsalád
Vantage
Minőségi szint
Paraméterek
temp. range at 2-40 °C
technika/technikák
protein purification: suitable
Hosszúság
50 cm (19.7 in.)