Fontos dokumentumok
96100009
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
About This Item
UNSPSC kód:
23151816
eCl@ss:
32011301
gyártó/kereskedő neve
Vantage
Minőségi szint
technika/technikák
protein purification: suitable
Átmérő
3.2 cm (1.3 in.)