Fontos dokumentumok
9015-M
Sigma-Aldrich
Human Proinsulin Insulin
Iodinated Human proinsulin -HPLC purified & prepared fresh monthly.
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
eCl@ss:
32160405
biológiai forrás:
human
Forma:
solid
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Címke
125Iodine labeled
Forma
solid
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Általános leírás
Radioactivity: <3 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Alkalmazás
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Tárolás és stabilitás
2–8 °C
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2