Merck
8.56118
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp(Boc)-Wang resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Méret kiválasztása
1 G
46 100,00 Ft
5 G
169 000,00 Ft
46 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
46 100,00 Ft
5 G
169 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
46 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Forma
beads
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Boc
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal tryptophan amino-acid residue by Fmoc SPPS. Prepared from a low load Wang resin, to help facilitate the synthesis of longer peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-2088
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.20 - 0.40 mmol/g
Enantiomeric purity: lot specific result
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh. The resin is endcapped after coupling the amino acid derivative.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1