Fontos dokumentumok
8.55119
Sigma-Aldrich
Rink Amide resin HL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Szinonimák:
4-(2Æ,4Æ-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxy resin (100-200 mesh)
About This Item
UNSPSC kód:
12352111
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
form
beads
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
A special high load version of Rink Amide resin.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Kapcsolódás
Replaces: 01-64-0464
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.70 - 1.00 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 4.5 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in DMF): ≥ 4.5 ml/g
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1