Fontos dokumentumok
8.43942
Sigma-Aldrich
Propanephosphonic acid anhydride
(50% solution in ethyl acetate) for synthesis T3P
Szinonimák:
2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxide solution, PPACA, Propylphosphonic anhydride, T3P
About This Item
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
gőznyomás
97 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
bp
77 °C/1013 hPa (ethyl acetate)
átmeneti hőmérséklet
flash point -4 °C (ethyl acetate)
sűrűség
1.08 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
  • Cyclization of Linear Tetrapeptides Containing N‐Methylated Amino Acids: The study reports the synthesis of naturally occurring cyclotetrapeptides using 1-propanephosphonic acid anhydride, noting unexpected findings in cyclization patterns. (Zhang et al., 2017).
Analízis megjegyzés
Assay (T3P) (NMR): ≥ 40.0 %
Pyropropanephosphonic acid (NMR): ≤ 10.0 %
Propanephosphonic acid (NMR): ≤ 0.50 %
Ethyl acetate (calculated): ≤ 50.0 %
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - ethyl acetate
Lobbanási pont (C)
-4 °C - ethyl acetate