Merck
197424
Sigma-Aldrich
Methyl cyclohexanecarboxylate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H11CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.443 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
sűrűség
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQWPRMPSCMSAJU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methyl cyclohexanecarboxylate may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)