Fontos dokumentumok
8.03501
Sigma-Aldrich
1,12-Dodecanediol
for synthesis
Szinonimák:
1,12-Dodecanediol, 1,12-Dihydroxydodecane, Dodecamethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2)12OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
227-133-9
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥97.5% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.5% (GC)
Forma
crystals
öngyulladási hőmérséklet
300 °C
bp
324 °C/1013 hPa
mp
79 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 176 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h13-14H,1-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
348.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
176.00 °C - closed cup