68759
Yeast Peptone 4 (powder)
suitable for microbiology, pH 6.3-7.3
Szinonimák:
Peptone from yeast No. 4, Peptone from yeast No. 4, Saccharomyces cerevisiae, ext.
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Saccharomyces cerevisiae
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
61 mo.
kiszerelés
pkg of 500 g
tárolási körülmény
dry media (Tightly closed)
pH
6.3-7.3
oldhatóság
water: soluble at 20 °C
alkalmazás(ok)
microbiology
alkatrészek
(Total nitrogen ≥9.5Amino-N ≥2.3)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- No animal-derived material
- Free of animal and human pathogens
- Free of allergens, pesticides, and GMO material
- No ethical or HALAL issues
- Greater batch consistency
- Greater flexibility thanks to modifiable specifications
- Lower CO2 footprint
- No need for import and export permits
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Yeast peptones offer allergen-free, HALAL manufacturing suitable alternatives to traditional animal or vegetable peptones.