Fontos dokumentumok
681685
Sigma-Aldrich
WP1130
A cell-permeable tyrphostin compound that acts as a partially selective deubiquitinase (DUB) inhibitor and suppresses JAK-Stat signaling pathway.
Szinonimák:
WP1130, Degrasyn
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H18BrN3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
384.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
light yellow
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1nc(ccc1)\C=C(\C(=O)N[C@@H](CCC)c2ccccc2)/C#N
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LIDOPKHSVQTSJY-VMEIHUARSA-N
Általános leírás
A cell-permeable tyrphostin compound that acts as a partially selective deubiquitinase (DUB) inhibitor and suppresses JAK-Stat signaling pathway. Reported to cause accumulation of polyubiquitinated p53, JAK2 and Bcr-Abl, and reduce c-Myc and MCL-1 protein levels in several tumor cells and downregulate Stat3 and NF-κB activities (IC50<1 µM in MCL cells) leading to tumor cell apoptosis (IC50 ~1.2 µM in Z138 cells). Suggested to modify active site cysteine of DUB and inhibit USP5, UCH-L1, USP9x, USP14, and UCH37 activities (≥80% inhibition at 5 µM) without affecting 20S proteasome. Reported to exert stronger antiproliferative and antitumor properties than STAT3 Inhibitor III, WP1066 (Cat. No. 573097) in xenograft mouse models of CML and melanoma.
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Kapuria, V., et al. 2010. Cancer Res.70, 9265.
Pham, L.V., et al. 2010. Mol. Cancer Ther.9, 2026.
Bartholomeusz, G.A, et al. 2007. Cancer Res.67, 3912.
Bartholomeusz, G.A, et al. 2007. Blood109, 3470.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.