6791
Vitamin B12
Szinonimák:
Vitamin B12, Cyanocobalamin
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% dry basis (UV)
Minőségi szint
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
red-purple
oldhatóság
water: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;-1;+3/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDJOLVPMNUYSCM-WZHZPDAFSA-L
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 1