662086
UCH-L1 Inhibitor
The UCH-L1 Inhibitor, also referenced under CAS 668467-91-2, controls the biological activity of UCH-L1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Szinonimák:
UCH-L1 Inhibitor, LDN-57444, Ubiquitin C-Terminal Hydrolase L1 Inhibitor, Ubiquitin C-Terminal Esterase L1 Inhibitor, Ubiquitin Thiolesterase L1 Inhibitor
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
hatékonyság
0.88 μM IC50
0.40 μM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
orange
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cc(cc1)Cl)CN2c3c(cc(cc3)Cl)\C(=N\OC(=O)C)\C2=O
InChI
1S/C17H11Cl3N2O3/c1-9(23)25-21-16-13-7-12(19)3-5-15(13)22(17(16)24)8-10-6-11(18)2-4-14(10)20/h2-7H,8H2,1H3/b21-16-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPQRFPHLZZPCCH-PGMHBOJBSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
UCH-L1
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.