Merck
5871
Millipore
Thiamine, Hydrochloride
Cofactor required for oxidation of carbohydrates and for synthesis of ribose.
Szinonimák:
Thiamine, Hydrochloride, Vitamin B₁
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H17ClN4OS · xHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
300.81 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
leírás
RTECS - XI7350000
Merck USA index - 14, 9295
Teszt
≥98% (by assay)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[s]1c[n+](c(c1CCO)C)Cc2c[n+H]c(nc2N)C.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Coenzyme needed for the oxidation of carbohydrates and for the synthesis of ribose.
Cofactor required for oxidation of carbohydrates and for synthesis of ribose.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1