555553
Rho Kinase Inhibitor III, Rockout
The Rho Kinase Inhibitor III, Rockout, also referenced under CAS 7272-84-6, controls the biological activity of Rho Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
Rho Kinase Inhibitor III, Rockout, 3-(4-Pyridyl)-1H-indole
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
methanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)c3ccncc3)cccc2
InChI
1S/C13H10N2/c1-2-4-13-11(3-1)12(9-15-13)10-5-7-14-8-6-10/h1-9,15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLJRXVHJOJRCSM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
ROCK
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 1