5.08226
Calyculin A, Discodermia calyx
InSolution, ≥98%, 100 µM in DMSO, Cell-permeable protein phosphatase 2A (PP2A) inhibitor
Szinonimák:
InSolution Calyculin A, Discodermia calyx
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
[P](=O)(O[C@H]1[C@H](O[C@]2(O[C@@H]([C@@H]([C@H](C2)O)C)C\C=C\c3nc([o]c3)[C@H](CCNC(=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](N(C)C)COC)C)C1(C)C)[C@@H](OC)C[C@H](O)[C@H]([C@H](O)[C@H](C)\C=C(/C)\C(=C\C=C\C(=C/C#N)\C)\C)C)(O)O
InChI
1S/C50H81N4O15P/c1-29(20-22-51)16-14-17-30(2)32(4)24-33(5)42(57)35(7)38(55)25-41(65-13)45-46(69-70(61,62)63)49(8,9)50(68-45)26-39(56)34(6)40(67-50)19-15-18-36-27-66-48(53-36)31(3)21-23-52-47(60)44(59)43(58)37(28-64-12)54(10)11/h14-18,20,24,27,31,33-35,37-46,55-59H,19,21,23,25-26,28H2,1-13H3,(H,52,60)(H2,61,62,63)/b16-14+,18-15+,29-20-,30-17+,32-24+/t31-,33+,34+,35+,37-,38-,39-,40+,41-,42+,43-,44-,45+,46-,50-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKAWLXNLHHIHLA-QJLNTFFJSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
protein phosphatase-2A & -1
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Takeuchi, T., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.205, 1803.
Figurov, A., et al. 1993. Eur. J. Neurosci.5, 1083.
Song, Q., and Lavin, M.F. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.190, 47.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 950.
Carl, A., et al. 1991. Am. J. Physiol.261, C387.
Suganuma, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 3521.
Cohen, P. 1989. Annu. Rev. Biochem.58, 453.
Cohen, P., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 21435.
Ishihara, H., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.159, 871.
Kato, Y., et al. 1988. J. Org. Chem.53, 3930.
Kato, Y., et al. 1986. J. Am. Chem. Soc.108, 2780.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Lobbanási pont (C)
87 °C - (refers to pure substance)