Fontos dokumentumok
550701-M
Sigma-Aldrich
Pyruvate Oxidase, Aerococcus viridans
Native pyruvate oxidase from Aerococcus viridans. Catalyzes the oxidation of pyruvate to acetylphosphate, carbon dioxide, and hydrogen peroxide in the presence of phosphate.
Szinonimák:
Pyruvate Oxidase, Aerococcus viridans
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
Minőségi szint
Forma
lyophilized solid
specifikus aktivitás
≥25 U/mg
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szennyeződések
≤0.006% GPT
szín
yellow
pI 
4.0
oldhatóság
aqueous buffer: soluble
idegen aktivitás
GOT and lactate oxidase ≤0.002%
catalase ≤0.3%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Native pyruvate oxidase from Aerococcus viridans. Catalyzes the oxidation of pyruvate to acetylphosphate, carbon dioxide, and hydrogen peroxide in the presence of phosphate.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme which generates 1 µmol of H₂O₂ per min at 37°C, pH 6.5.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Hager, L.P. and Lipmann, F. 1955. Methods Enzymol. 1, 482.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3