CF0046
Azidodifluoroacetamide
Szinonimák:
2-Azido-2,2-difluoroacetamide
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
SMILES string
NC(C(N=[N+]=[N-])(F)F)=O
InChI
1S/C2H2F2N4O/c3-2(4,1(5)9)7-8-6/h(H2,5,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISQQWTYWSPQUSN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Fluorinated azides are a new tool that can be used to introduce fluorinated groups to molecules. These molecules can utilize click chemistry to easily add fluorinated groups.