528106
PI 3-Kγ Inhibitor
The PI 3-Kγ Inhibitor, also referenced under CAS 648450-29-7, controls the biological activity of PI 3-Kγ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
PI 3-Kγ Inhibitor, 5-Quinoxalin-6-ylmethylene-thiazolidine-2,4-dione, PI 3-K Inhibitor I
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
solid
hatékonyság
7.8 nM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
pink
oldhatóság
DMSO: 2.5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S1\C(=C/c2cc3nccnc3cc2)\C(=O)NC1=O
InChI
1S/C12H7N3O2S/c16-11-10(18-12(17)15-11)6-7-1-2-8-9(5-7)14-4-3-13-8/h1-6H,(H,15,16,17)/b10-6-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQWZFLMPDUSYGV-POHAHGRESA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphatidylinositol 3-kinase γ (PI 3-Kγ)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Camps, M., et al. 2005. Nat. Med.11, 936.
WGK
WGK 3