Fontos dokumentumok
516481-M
Sigma-Aldrich
Pepstatin A, Synthetic
Pepstatin A, Synthetic, CAS 26305-03-3, is a reversible inhibitor of aspartic proteases. Inhibits cathepsin D, pepsin, and renin.
Szinonimák:
Pepstatin A, Synthetic, Iva-Val-Val-Sta-Ala-Sta, Isovaleryl-Val-Val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-Ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic Acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H63N5O9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
685.89
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20.0/D -90.0±5.0, c = 0.5 in methanol
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](C(C)C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)O)CC(C)C)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23?,24?,25?,26?,30-,31-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAXGPCHRFPCXOO-JHTFMCFMSA-N
Általános leírás
A reversible inhibitor of aspartic proteases. Inhibits cathepsin D, pepsin, and renin. Reported to block apoptosis induced by CA-074 (Cat. No. 205530) in PC12 cell lines. Also available as a 25 mM solution in DMSO (Cat. No. 508437).
A reversible inhibitor of aspartic proteases. Inhibits cathepsin D, pepsin, and renin. Reported to block apoptosis induced by CA-074 (Cat. No. 205530) in PC12 cells. Effective concentration: 1 µM.
Effective concentration: 1.0 µM.
Biokémiai/fiziológiai hatások
EC50 = 1.0 µM in blocking apoptosis induced by CA-074 in PC12 cell lines
Primary Target
cathepsin D
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Isahara, K., et al. 1999. Neuroscience91, 233.
Kanamori, S., et al. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun.251, 204.
Szewczuk, Z., et al. 1992. Int. J. Pept. Prot. Res.40, 233.
Carraway, R.E., et al. 1991. Peptides12, 107.
Eid, M., et al. 1981. Biochem. J.197, 465.
Umezawa, H., et al. 1970. J. Antibiot.23, 259.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2