Fontos dokumentumok
5.08158
Sigma-Aldrich
TGF-β
InSolution, ≥99%, 50 mM in DMSO, RI Kinase Inhibitor II, RepSox
Szinonimák:
InSolution TGF-β RI Kinase Inhibitor II, RepSox, RepSox InSolution, E-616452 InSolution, ALK5 Inhibitor II, Transforming Growth Factor-β, Type I Receptor Kinase Inhibitor II, 2-(3-(6-Methylpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-1,5-naphthyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H13N5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
287.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
[nH]1ncc(c1c4nc(ccc4)C)c2nc3c(nccc3)cc2
InChI
1S/C17H13N5/c1-11-4-2-5-16(20-11)17-12(10-19-22-17)13-7-8-14-15(21-13)6-3-9-18-14/h2-10H,1H3,(H,19,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBPKYPYHDKKRFS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable, potent, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of TGF-β type I receptor (ALK5; IC50 = 23 nM, 4 nM and 18 nM for ALK5 binding, ALK5 auto-phosphorylation, and TGF-β cellular assay in HepG2 cells, respectively). Minimally affects a panel of 9 closely related kinases including p38 MAPK (IC50 >16 µM).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
ALK5
Reversible: yes
Target IC50: 23 nM, 4 nM and 18 nM for ALK5 binding, ALK5 auto-phosphorylation, and TGF-&beta
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Fizikai forma
A 50 mM (5 mg/348 µl) sterile-filtered solution of TGF-β RI Kinase Inhibitor II, RepSox (Cat. No. 616452) in DMSO.
Feloldás
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -20°C. Use only fresh DMSO for further dilution.
Egyéb megjegyzések
Ichida, J. K., et al. 2009. Cell Stem Cell5, 491.
Gellibert, F., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 4494.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Lobbanási pont (C)
87 °C - (refers to pure substance)