Fontos dokumentumok
5.05417
Sigma-Aldrich
Oxymetazoline Hydrochloride
Szinonimák:
Oxymetazoline Hydrochloride, 6-(tert-butyl)-3-((4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride, 3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)me­thyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-2,4-dimethyl-phenol hydrochloride, Alpha 2 Adrenergic Receptor Agonist, Oxymetazoline hydrochlo
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H24N2O · xHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
260.37 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14;/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEEDODBODQVSIM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
α2-Adrenergic receptor agonist. Exhibits over 60-fold greater selectivity for α2A receptors over α receptors. Enhances EGF- and PDGF-induced DNA synthesis.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
α₂ adrenergic
Figyelmeztetés
Toxicity: Toxic (F)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Makara, G.B., et al. 1995. Eur. J. Pharmacol.287, 43.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3