Fontos dokumentumok
5.05207
Sigma-Aldrich
Mecamylamine Hydrochloride
Szinonimák:
Mecamylamine Hydrochloride, N,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1]he­ptan-2-amine hydrochloride, TC-5214, Inversine, nAChR Antagonist, Mecamylamine hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H21N · xHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.29 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
640 nM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
H2O: 100 mM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].N(C1(C2CC(C1(C)C)CC2)C)C.[H+]
InChI
1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)8-5-6-9(7-8)11(10,3)12-4;/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKVZBNCYEICAQP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A potent, nonselective, and noncompetitive antagonist of nAChRs (IC50 = 640 nM, 2.5 µM, 3.6 µM and 6.9 µM for α3β4, α4β2, α3β2 and α7 subtype nAChRs, respectively). Biologically viable admitted orally or systematically. Widely used in investigating the roles of central nAChRs in the brain functions (learning and memory, decision making, cognition) and disorders (addiction, Autisms, Tourette′s syndrome, Schizophrenia and various cognitive and mood disorders).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
nAChR
Reversible: yes
Figyelmeztetés
Toxicity: Toxic (F)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Harris, C., et al. 2013. Psychopharmacol.225, 291.
Lima, H., et al. 2013. Learning & Memory20, 120.
Arnold, E., et al. 2012. J. Child Adolesc. Psychopharmacol.22, 198.
Bacher, I., et al. 2009. Expert Opin. Pharmacother.10, 2709.
Lippiello, M., et al. 2008. CNS Neurosci. Ther.14, 266.br>J. M. Young et al. 2001. Clin. Ther.23, 532.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3