481984
Nifuroxazide
A cell-permeable and orally available nitrofuran-based antidiarrheal agent that effectively suppresses the activation of cellular STAT1/3/5 transcription activity.
Szinonimák:
Nifuroxazide, 5-Nitro-2-furaldehyde- p-hydroxybenzoylhydrazone, 5-Nitro-2-furaldehyde-p-hydroxybenzoylhydrazone
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
bright yellow
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1[o]c(cc1)\C=N\NC(=O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C12H9N3O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)12(17)14-13-7-10-5-6-11(20-10)15(18)19/h1-7,16H,(H,14,17)/b13-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCWSUKQGVSGXJO-NTUHNPAUSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3