Fontos dokumentumok
4.80531
Supelco
Sulfuric acid
62%, for the determination of fat in cheese (d 1.52) EMSURE®
Szinonimák:
Sulfuric acid solution
About This Item
Lineáris képlet:
H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
NACRES:
NA.21
koncentráció:
61.5-62.5% H2SO4
Terméknév
Sulfuric acid 62% for analysis, for the determination of fat in cheese (d 1.52) EMSURE®
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Forma
liquid
koncentráció
61.5-62.5% H2SO4
sűrűség
1.52 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Optimization of Culture Medium for Bio-cementation: Sulfuric acid played a critical role in optimizing the culture medium to enhance the bio-cementation effect, crucial for construction and material science. This study leverages the acid′s properties to improve the structural integrity of bio-based materials (Pan et al., 2024).
  • Sustainable Aerogel Development: A study highlighted the use of sulfuric acid in the production of lignocellulose aerogel aimed at air purification with additional benefits such as thermal insulation and flame retardancy. This research underlines the acid′s versatility in developing advanced materials that are critical for environmental sustainability and public safety (Sun et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): 61.5 - 62.5 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.