475741
MAGL Inhibitor III, JZL184
The MAGL Inhibitor III, JZL184, also referenced under CAS 1101854-58-3, controls the biological activity of MAGL.
Szinonimák:
MAGL Inhibitor III, JZL184, 4-Nitrophenyl-4-(dibenzo[d][1,3]dioxol-5-yl(hydroxy)methyl)piperidine-1-carboxylate, Monoacylglycerol Lipase Inhibitor III, JZL184
Teszt
≥97% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C27H24N2O9/c30-26(38-21-5-3-20(4-6-21)29(32)33)28-11-9-17(10-12-28)27(31,18-1-7-22-24(13-18)36-15-34-22)19-2-8-23-25(14-19)37-16-35-23/h1-8,13-14,17,31H,9-12,15-16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEGYOKHGGFKMCX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Long, J.Z., et al. Nature Chem. Biol.16, 744.
Long, J.Z., et al. 2009. Nature Chem. Biol.5, 37.
Pan, B., et al. 2009. J. Pharmacol. Exp. Ther.331, 591.
WGK
WGK 2