Merck
454586
Sigma-Aldrich
NMDAR2C/2D Inhibitor, DQP-1105
The NMDAR2C/2D Inhibitor, DQP-1105 controls the biological activity of NMDAR2C/2D. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Szinonimák:
NMDAR2C/2D Inhibitor, DQP-1105, NMDA Antagonist IV, DQP-1105
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H24BrN3O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
558.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow-white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, pale yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(O)CCC(N1N=C(C2=C(C3=CC=CC=C3)C4=C(NC2=O)C=CC(C)=C4)CC1C5=CC=C(Br)C=C5)=O
Általános leírás
A dihydroquinilone-pyrazoline NMDA antagonist, which is selective for NMDA receptors that are comprised of recombinant subunits GluN1/GluN2C (IC50 = 5.4 µM) and GluN1/GluN2D (2.2 µM) over GluN1/GluN2B (206 µM) and GluN1/ClucN2A (undetectable) in Xenopus oocytes. Similar selectivity is observed in whole-cell HEK patch-clamp assays with IC50 values for GluN2C and GluN2D that are at least 50-fold lower than those for recombinant GluN2A, GluN2B, GluA1, or GluK2-containing receptors. It inhibits NMDA by blocking a conformational change necessary for channel opening and is non-competitive with co-agonists, glutamate and glycine.
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Egyéb megjegyzések
Acker, T., et al. 2011. Mol. Pharmacol.80, 782.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2