Merck
G211280
Sigma-Aldrich
DMT-2′Fluoro-dG(ib) Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Szinonimák:
DMT-2′Fluoro-dG(ib) Amidite
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H53FN7O8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
857.91
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Minőségi szint
termékcsalád
Proligo Reagents
Teszt
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
oligo synthesis: suitable
szennyeződések
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
szín
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
alkalmasság
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
kompatibilitás
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
nukleozid profil
base: deoxyadenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: fluoro
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](F)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C44H53FN7O8P/c1-27(2)40(53)49-43-48-39-37(41(54)50-43)47-26-51(39)42-36(45)38(60-61(58-24-12-23-46)52(28(3)4)29(5)6)35(59-42)25-57-44(30-13-10-9-11-14-30,31-15-19-33(55-7)20-16-31)32-17-21-34(56-8)22-18-32/h9-11,13-22,26-29,35-36,38,42H,12,24-25H2,1-8H3,(H2,48,49,50,53,54)/t35-,36-,38-,42-,61?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJFUMXZZVYMQEU-AOCJBPQJSA-N
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)